Få mere at vide
3-Methoxyphenyleddikesyre, 97%
Beskrivelse
En fluorimetrisk metode til estimering af 4-hydroxy-3-methoxyphenyleddikesyre (homovanillinsyre) er blevet udviklet og anvendt på normalt hjernevæv. Tilstedeværelsen af homovanillinsyre i kaudatkernen hos normale dyr af flere arter er blevet påvist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
En fluorimetrisk metode til estimering af 4-hydroxy-3-methoxyphenyleddikesyre (homovanillinsyre) er blevet udviklet og anvendt på normalt hjernevæv. Tilstedeværelsen af homovanillinsyre i kaudatkernen hos normale dyr af flere arter er blevet påvist.
Opløselighed Opløselig i chloroform
og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxyphenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 67 °C til 72 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2614004 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i kloroform og ethylacetat. |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | 97% |