Få mere at vide
3-Methoxyphenyleddikesyre, 97%
Artikelnummer. 11484373
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484373 5 g 5g
11494373 25 g 25g
11404383 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10951.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1798-09-0 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
En fluorimetrisk metode til estimering af 4-hydroxy-3-methoxyphenyleddikesyre (homovanillinsyre) er blevet udviklet og anvendt på normalt hjernevæv. Tilstedeværelsen af homovanillinsyre i kaudatkernen hos normale dyr af flere arter er blevet påvist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En fluorimetrisk metode til estimering af 4-hydroxy-3-methoxyphenyleddikesyre (homovanillinsyre) er blevet udviklet og anvendt på normalt hjernevæv. Tilstedeværelsen af homovanillinsyre i kaudatkernen hos normale dyr af flere arter er blevet påvist.
Opløselighed Opløselig i chloroform
og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1798-09-0
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00004334
InChI nøgle LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylacetic acid, 2-3-methoxyphenyl acetic acid, m-methoxyphenylacetic acid, 3-methoxyphenyl acetic acid, 3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-methoxy, acetic acid, m-methoxyphenyl, unii-25xlo0t6my, 3-methoxy-phenyl-acetic acid, 25xlo0t6my
PubChem CID 15719
IUPAC navn 2-(3-methoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 67°C to 72°C
Mængde 5 g
Beilstein 2614004
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform and Ethyl Acetate.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%