Få mere at vide
3-Methoxyphenyl isothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11457397
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457397 100 g 100g
11437397 5 g 5g
11447397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15090.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 3125-64-2 | C8H7NOS | 165,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3125-64-2
Molekylær formel C8H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00040335
InChI nøgle WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
PubChem CID 137832
IUPAC navn 1-isothiocyanato-3-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenyl isothiocyanate
Tæthed 1.179
Kogepunkt 133 °C til 134 °C (10 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.639
Mængde 100 g
FN nummer UN2922
Beilstein 775987
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 165.22
Procent renhed 98%