Få mere at vide
(3-methoxyphenyl)acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10533371 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10533371 5 g Glasflaske 5g
10506641 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197870050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19924-43-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00001910
InChI nøgle LXKNAUOWEJWGTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl acetonitrile, 2-3-methoxyphenyl acetonitrile, 3-methoxyphenylacetonitrile, 3-methoxybenzyl cyanide, m-methoxyphenyl acetonitrile, 3-cyanomethyl anisole, benzeneacetonitrile, 3-methoxy, 3-methoxybenzeneacetonitrile, m-methoxybenzyl cyanide, 2-3-methoxyphenyl ethanenitrile
PubChem CID 88310
IUPAC navn 2-(3-methoxyphenyl)acetonitril
SMIL COC1=CC=CC(=C1)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 164°C to 165°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 98°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2CN
Brydningsindeks 1.5297 to 1.5317
Mængde 5 g
Beilstein 10, III, 429
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formel vægt 147.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske