Få mere at vide
3-Methoxyphenoxyeddikesyre, 97+%
Artikelnummer. 11364454
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364454 5 g 5g
11374454 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364454 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01100.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2088-24-6 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2088-24-6
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00014357
InChI nøgle AHDPQRIYMMZJTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenoxy acetic acid, 3-methoxyphenoxyacetic acid, 2-3-methoxyphenoxy acetic acid, acetic acid, 3-methoxyphenoxy, m-methoxy phenoxy acetic acid, m-methoxyphenoxyacetic acid, aurora 22719, acmc-20an1j, 3-methoxyphenoxy-acetic acid, 3-methoxy-phenoxy-acetic acid
PubChem CID 74969
IUPAC navn 2-(3-methoxyphenoxy)eddikesyre
SMIL COC1=CC=CC(OCC(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 116°C to 119°C
Mængde 5 g
Beilstein 1876898
Formel vægt 182.18
Procent renhed ≥98%