Få mere at vide
3'-Methoxyflavonol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494947
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16494947 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16494947 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN6629
MedChemExpress 3'-Methoxyflavonol is a selective agonist of neuromedin U 2 receptor (NMU2R).
3'-Methoxyflavonol is a selective agonist of neuromedin U 2 receptor (NMU2R).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Methoxyflavonol
CAS 76666-32-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 155 mg/mL (577.80 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C1C(O)=C(C2=CC=CC(OC)=C2)OC3=CC=CC=C13
Molekylvægt (g/mol) 268.26
Formel vægt 268.26
Procent renhed 99.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation