Få mere at vide
3-methoxydiphenylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491988
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491988 25 g 25g
15481988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55673.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-16-6
Molekylær formel C13H13NO
Molekylvægt (g/mol) 199.253
MDL nummer MFCD00008383
InChI nøgle MKASXAGBWHIGCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxydiphenylamine, n-phenyl-m-anisidine, benzenamine, 3-methoxy-n-phenyl, n-phenyl-3-methoxyaniline, n1-phenyl-3-methoxyaniline, n-3-methoxyphenyl-n-phenylamine, 3-methoxy-n-phenylbenzenamine, 3-methoxydiphenylamin, 3-methoxy diphenylamine, pubchem13530
PubChem CID 7544
IUPAC navn 3-methoxy-N-phenylanilin
SMIL COC1=CC=CC(=C1)NC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxydiphenylamine
Smeltepunkt 72°C to 74°C
Farve Hvid til Brun
Mængde 25 g
Formel vægt 199.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver