Få mere at vide
3-methoxydiphenylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15481988
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481988 5 g 5g
15491988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55673.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-16-6
Molekylær formel C13H13NO
Molekylvægt (g/mol) 199.253
MDL nummer MFCD00008383
InChI nøgle MKASXAGBWHIGCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxydiphenylamine, n-phenyl-m-anisidine, benzenamine, 3-methoxy-n-phenyl, n-phenyl-3-methoxyaniline, n1-phenyl-3-methoxyaniline, n-3-methoxyphenyl-n-phenylamine, 3-methoxy-n-phenylbenzenamine, 3-methoxydiphenylamin, 3-methoxy diphenylamine, pubchem13530
PubChem CID 7544
IUPAC navn 3-methoxy-N-phenylanilin
SMIL COC1=CC=CC(=C1)NC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxydiphenylamine
Smeltepunkt 72°C to 74°C
Farve Hvid til Brun
Mængde 5 g
Formel vægt 199.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver