Få mere at vide
3-Methoxybenzylamine, 97%
Artikelnummer. 11311497
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311497 25 g 25g
11301497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02054.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5071-96-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-Methoxybenzylamin anvendes til fremstilling af 6-substituerede puriner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methoxybenzylamin anvendes til fremstilling af 6-
substituerede puriner. Opløselighed
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5071-96-5
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00008115
InChI nøgle GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzylamine, m-methoxybenzylamine, 3-methoxyphenyl methanamine, 1-3-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy, 3-methoxyphenyl methylamine, benzylamine, m-methoxy, methoxybenzylamine, 3, benzenemethanamine, 3-methoxy-9ci, sz4
PubChem CID 21156
IUPAC navn (3-methoxyphenyl)methanamin
SMIL COC1=CC=CC(CN)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzylamine
Tæthed 1.066
Kogepunkt 230°C to 231°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.547
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1447182
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 137.18
Procent renhed ≥98%