Få mere at vide
3-Methoxybenzylamine, 97%
Artikelnummer. 11301497
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301497 5 g 5g
11311497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02054.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5071-96-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-Methoxybenzylamin anvendes til fremstilling af 6-substituerede puriner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methoxybenzylamin anvendes til fremstilling af 6-
substituerede puriner. Opløselighed
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5071-96-5
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00008115
InChI nøgle GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzylamine, m-methoxybenzylamine, 3-methoxyphenyl methanamine, 1-3-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy, 3-methoxyphenyl methylamine, benzylamine, m-methoxy, methoxybenzylamine, 3, benzenemethanamine, 3-methoxy-9ci, sz4
PubChem CID 21156
IUPAC navn (3-methoxyphenyl)methanamin
SMIL COC1=CC=CC(CN)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzylamine
Tæthed 1.066
Kogepunkt 230°C to 231°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.547
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1447182
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 137.18
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.