Få mere at vide
3-Methoxybenzylamine, 98%
Artikelnummer. 10626572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626572 25 mL Glasflaske 25ml
10503731 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626572 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170550250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5071-96-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5071-96-5
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00008115
InChI nøgle GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzylamine, m-methoxybenzylamine, 3-methoxyphenyl methanamine, 1-3-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy, 3-methoxyphenyl methylamine, benzylamine, m-methoxy, methoxybenzylamine, 3, benzenemethanamine, 3-methoxy-9ci, sz4
PubChem CID 21156
SMIL COC1=CC=CC(CN)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 140°C (37.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2NH2
Brydningsindeks 1.5470 to 1.549
Mængde 25 mL
Beilstein 13, I, 226
Specifik vægtfylde 1.07
IUPAC navn 1-(3-methoxyphenyl)methanamin
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxybenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.