Få mere at vide
3-Methoxybenzyl chloride, 98+%
Artikelnummer. 11379469
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379469 5 g 5g
11389469 25 g 25g
11470463 50 g 50g
11480463 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11379469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12630.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 824-98-6 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 824-98-6
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD00000907
InChI nøgle VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy
PubChem CID 69994
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-3-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC(CCl)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzyl chloride
Kogepunkt 122°C to 123°C (12 mmHg)
Flammepunkt 101°C (213°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 636684
Formel vægt 156.61
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methoxybenzyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxybenzyl chloride