Få mere at vide
3-Methoxybenzyl bromide, 98+%
Artikelnummer. 10218763 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10218763 25 g Glasflaske 25g
10208763 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10218763 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393110250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-98-6 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-98-6
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.06
MDL nummer MFCD00216590
InChI nøgle ZKSOJQDNSNJIQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxybenzene, 3-methoxybenzylbromide, 3-methoxybenzylbromid, m-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxy-benzene, 3-bromomethyl-1-methoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-3-methoxy, 3-methoxy benzylbromide
PubChem CID 4067207
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC(=C1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzyl bromide
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4360g/mL
Kogepunkt 152°C
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2Br
Brydningsindeks 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.436
Formel vægt 201.06
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxybenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.