Få mere at vide
3-methoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10726341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10726341 25 mL Glasflaske 25ml
1 options
Artikelnummer. 10726341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125770250
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 6971-51-3 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzyl alcohol
Navn note 98%
CAS 6971-51-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun til gul
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 250.0°C (723.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H10O2
Lineær formel CH3OC6H4CH2OH
Brydningsindeks 1.5425 to 1.5445
MDL nummer MFCD00004637
Mængde 25 mL
Beilstein 06, 896
Specifik vægtfylde 1.11
Synonym 3-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxyphenyl methanol, m-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxybenzylalcohol, m-anisyl alcohol, 3-anise alcohol, 3-anisyl alcohol, benzenemethanol, 3-methoxy, unii-i1xc3698n5, 3-methoxyphenyl methan-1-ol
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
InChI nøgle IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC(=C1)CO
IUPAC navn (3-methoxyphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 138.17
PubChem CID 81437
ChEBI CHEBI:1580
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto