Få mere at vide
3-methoxybenzylalkohol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412847
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412847 25 g 25g
11422847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15471.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6971-51-3 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
3-Methoxybenzylalkohol bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Methoxybenzylalkohol bruges som et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i ether og alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6971-51-3
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00004637
InChI nøgle IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxyphenyl methanol, m-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxybenzylalcohol, m-anisyl alcohol, 3-anise alcohol, 3-anisyl alcohol, benzenemethanol, 3-methoxy, unii-i1xc3698n5, 3-methoxyphenyl methan-1-ol
PubChem CID 81437
ChEBI CHEBI:1580
IUPAC navn (3-methoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=CC=CC(=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzyl alcohol
Tæthed 1.112
Kogepunkt 252°C to 254°C
Flammepunkt 109°C (228°F)
Brydningsindeks 1.544
Mængde 25 g
Beilstein 2042063
Opløselighedsinformation Soluble in ether,and alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 138.17
Procent renhed ≥98%