Få mere at vide
3-Methoxybenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11481197
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481197 100 g 100g
11461197 5 g 5g
11471197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11481197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24171.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1527-89-5 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1527-89-5
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00001801
InChI nøgle KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanoanisole, benzonitrile, 3-methoxy, m-anisonitrile, m-methoxybenzonitrile, 3-cyanoanisole, 3-anisonitrile, benzonitrile, m-methoxy, 3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy benzonitrile, m-methoxybenzontrile
PubChem CID 73712
IUPAC navn 3-methoxybenzonitril
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzonitrile
Smeltepunkt 22 °C til 24 °C
Tæthed 1.089
Kogepunkt 110 °C til 111 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 105 °C (221 °F)
Lugt Mandelagtig
Brydningsindeks 1.5402
Mængde 100 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1932666
Formel vægt 133.15
Procent renhed 98%