Få mere at vide
3-Methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422718
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16422718 5 g
1 options
Artikelnummer. 16422718 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0760
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 3-Methoxybenzoic acid can be used in the synthesis of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III).
3-Methoxybenzoic acid can be used in the synthesis of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzoic acid
CAS 586-38-9
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O3
Mængde 5 g
Synonym 3-Anisic acid 3-Methoxybenzoic acid NSC 27014 NSC 9264 m-Methoxybenzoic acid
Opløselighedsinformation H2O : 1 mg/mL (6.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=CC(OC)=C1
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97.4%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism