Få mere at vide
3-Methoxybenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11499662
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499662 50 g 50g
11409672 250 g 250g
11489662 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499662 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10767.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 586-38-9 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
3-methoxybenzoesyre anvendes til syntese og karakterisering af 3-methoxybenzoater af europium (III) og gadolinium (III)1. Det blev brugt til omdannelse af aromatiske carboxylsyrer til methylestere og reduktion til de tilsvarende primære alkoholer ved hjælp af et natriumborhydrid-THF-methanol-system
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-methoxybenzoesyre anvendes til syntese og karakterisering af 3-methoxybenzoater af europium (III) og gadolinium (III)1. Det blev brugt til omdannelse af aromatiske carboxylsyrer til methylestere og reduktion til de tilsvarende primære alkoholer under anvendelse af et natriumborhydrid-THF-methanol
-system Opløselighed
°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-38-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00002499
InChI nøgle XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisic acid, m-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy, 3-anisic acid, meta-anisic acid, 3-methoxy-benzoic acid, unii-e2i36fh6qz, m-methylsalicylic acid, e2i36fh6qz, chembl22425
PubChem CID 11461
IUPAC navn 3-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 104 °C til 108 °C
Kogepunkt 170 °C til 172 °C (10 mmHg)
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
Beilstein 508838
Opløselighedsinformation Opløselig i 95% ethanol (50 mg/ml), vand (2 mg/ml ved 25 °C) og methanol.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxybenzoic acid