Få mere at vide
3-Methoxybenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 11409672
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11409672
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10767.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 586-38-9 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
3-methoxybenzoesyre anvendes til syntese og karakterisering af 3-methoxybenzoater af europium (III) og gadolinium (III)1. Det blev brugt til omdannelse af aromatiske carboxylsyrer til methylestere og reduktion til de tilsvarende primære alkoholer ved hjælp af et natriumborhydrid-THF-methanol-system
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-methoxybenzoesyre anvendes til syntese og karakterisering af 3-methoxybenzoater af europium (III) og gadolinium (III)1. Det blev brugt til omdannelse af aromatiske carboxylsyrer til methylestere og reduktion til de tilsvarende primære alkoholer under anvendelse af et natriumborhydrid-THF-methanol
-system Opløselighed
°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-38-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00002499
InChI nøgle XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisic acid, m-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy, 3-anisic acid, meta-anisic acid, 3-methoxy-benzoic acid, unii-e2i36fh6qz, m-methylsalicylic acid, e2i36fh6qz, chembl22425
PubChem CID 11461
IUPAC navn 3-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 104 °C til 108 °C
Kogepunkt 170°C to 172°C (10 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 250 g
Beilstein 508838
Opløselighedsinformation Soluble in 95% ethanol (50mg/ml),water (2mg/ml at 25°C) and methanol.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%