Få mere at vide
3-Methoxybenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432170
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432170 1 g 1g
11442170 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432170 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28844.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 58734-57-9 | Molecular Formula: C7H9NO3S | Molecular Weight: 187.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58734-57-9
Molekylær formel C7H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 187.21
MDL nummer MFCD08704579
InChI nøgle VBKIEQKVSHDVGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14763060
IUPAC navn 3-methoxybenzensulfonamid
SMIL COC1=CC(=CC=C1)S(N)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzenesulfonamide
Smeltepunkt 131 °C til 133 °C
Mængde 1 g
Synonym 3-methoxybenzenesulphonamide, 3-methoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-methoxy, benzenesulfonamide,3-methoxy, 3-sulphamoylanisole, acmc-20alqa, m-methoxybenzensulfonamid, 3-aminosulphonyl anisole, benzenesulfonamide, 3-methoxy-9ci
Formel vægt 187.22
Procent renhed 97%