Få mere at vide
3-Methoxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11491708
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491708 25 g 25g
11401718 100 g 100g
11411718 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13962.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-31-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
3-Methoxybenzaldehyd anvendes til fremstilling af 3-(3-methoxy-phenyl)-1-phenyl-propenon ved omsætning med benzldehyd. Det bruges som elueringsmiddel for mono- 13C isotopomerer af vanillin i normalfase silicagelkromatografi. Det virker som en hæmmer af 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon (NNK) metabolisme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methoxybenzaldehyd bruges til at fremstille 3-(3-methoxy-phenyl)-1-phenyl-propenon ved reaktion med benzldehyd. Det bruges som elueringsmiddel for mono- 13C isotopomerer af vanillin i normalfase silicagelkromatografi. Det virker som en hæmmer af 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon (NNK) metabolisme.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i iseddike, alkohol, chloroform, ether, carbondisulfid, methanol, vandige opløsninger af alkalihydroxider.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-31-1
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00003361
InChI nøgle WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisaldehyde, 3-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy, m-methoxybenzaldehyde, metamethoxybenzaldehyde, 3-methoxy-benzaldehyde, unii-8zao7s0ivh, ccris 960, meta-anisaldehyde, 8zao7s0ivh
PubChem CID 11569
IUPAC navn 3-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxybenzaldehyde
Tæthed 1.118
Kogepunkt 231°C to 233°C
Flammepunkt 121°C (250°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.553
Mængde 25 g
Beilstein 606013
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in glacial acetic acid,alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,methanol,aqueous solutions of alkali hydroxides.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%