Få mere at vide
3'-Methoxyacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11439160
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439160 25 g 25g
11449160 100 g 100g
11459160 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15604.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 586-37-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Det anvendes i den asymmetriske overførselshydrogenering af ketoner katalyseret af ruthenium(II)-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes til asymmetrisk transferhydrogenering
af ketoner katalyseret af ruthenium(II)-komplekser.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Opløseligt i alkohol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-37-8
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00008736
InChI nøgle BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-methoxyacetophenone, 3-methoxyacetophenone, 3-acetylanisole, m-methoxyacetophenone, 1-3-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxyphenyl, m-acetanisole, acetophenone, m-methoxy, 1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-methoxy
PubChem CID 11460
IUPAC navn 1-(3-methoxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Methoxyacetophenone
Smeltepunkt -7°C
Tæthed 1.094
Kogepunkt 239°C to 241°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5425
Mængde 25 g
Beilstein 878552
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water. Soluble in alcohol.
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3'-Methoxyacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxyacetophenone