Få mere at vide
3-Methoxy-o-phenylendiamin, 97%
Artikelnummer. 15447497
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447497 250 mg 250mg
15437497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35286.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 37466-89-0 | C7H10N2O | 138,17 g/mol
3-Methoxy-o-phenylendiamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Methoxy-o-phenylendiamin anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37466-89-0
Molekylær formel C7H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD08276903
InChI nøgle BFLWXPJTAKXXKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminoanisole, 2,3-diaminoanisol, diaminoanisole, 3-methoxy-benzene-1,2-diamine, 3-methoxy-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methoxy, 3-methoxy-o-phenylenediamine, 3-methoxy-1,2-benzenediamine, ambkkkkk251, 2-amino-3-methoxyaniline
PubChem CID 184268
IUPAC navn 3-methoxybenzen-1,2-diamin
SMIL COC1=CC=CC(=C1N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 39°C to 40°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%