Få mere at vide
3-Methoxy-N,N-dimethylbenzylamine, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-N,N-dimethylbenzylamine |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.984 g/mL |
| Kogepunkt | 105°C (13 mmHg) |
| Flammepunkt | 96°C (205°F) |
| Brydningsindeks | 1.514 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 165.24 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Væske |