Få mere at vide
3-methoxy-N,N-dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322666
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322666 10 g 10g
11332666 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08700.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15799-79-8 | Molekylformel: C9H13NO | Molekylvægt: 151,209 g/mol
N,N-Dimethyl-m-anisidin er et phenylamid med antineoplastiske og antibakterielle egenskaber. Det kan bruges til at producere C20H19NO4. Det vil kræve reagensen tributylorthoformate og opløsningsmidlet propan-2-ol med en reaktionstid på 90 minutter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
N,N-Dimethyl-m-anisidin er et phenylamid med antineoplastiske og antibakterielle egenskaber. Det kan bruges til at producere C20H19NO4. Det vil kræve reagensen tributylorthoformate og opløsningsmidlet propan-2-ol med en reaktionstid på 90 minutter.
Opløselighed
Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Bemærk
Opbevar den væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15799-79-8
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.209
MDL nummer MFCD00051779
InChI nøgle MOYHVSKDHLMMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminoanisole, n,n-dimethyl-m-anisidine, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzenamine, 3-methoxyphenyl dimethylamine, 3-dimethylamino-anisole, acmc-1c3gj, m-methoxy-n,n-dimethylanilin, n,n-dimethyl-3-methoxyaniline, n1,n1-dimethyl-3-methoxyaniline, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzeneamine
PubChem CID 139977
IUPAC navn 3-methoxy-N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC(=CC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Tæthed 1.031
Kogepunkt 113 °C til 114 °C (6 mmHg)
Brydningsindeks 1.559
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1423591
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 151.21
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline