Få mere at vide
3-methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10287887 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10287887 1 g 1g
10583658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10287887 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430430010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 871332-97-7 | C8H8BF3O3 | 219.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 871332-97-7
Molekylær formel C8H8BF3O3
Molekylvægt (g/mol) 219.95
MDL nummer MFCD08056362
InChI nøgle GKEMDZIGTOAZRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 5-methoxy-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronicacid, 3-methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl, acmc-209qhq
PubChem CID 44717590
IUPAC navn [3-methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 158.4°C to 160.8°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 219.95
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.