Få mere at vide
3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11302776
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302776 5 g 5g
11312776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08891.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5081-36-7 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
3-Methoxy-4-nitrobenzoesyre blev brugt til påvisning af nitroaromatiske forbindelser ved hjælp af CdSe-kvanteprikker dækket med polyamidoamin dendrimer-1,12-diaminododecan kernegeneration 4 nanokompositter. Det blev brugt til syntese af vorozolderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methoxy-4-nitrobenzoesyre blev brugt til påvisning af nitroaromatiske forbindelser ved hjælp af CdSe-kvanteprikker dækket med polyamidoamin dendrimer-1,12-diaminododecan kernegeneration 4 nanokompositter. Det blev brugt til syntese af vorozolderivater.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5081-36-7
Molekylær formel C8H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 197.146
MDL nummer MFCD00007353
InChI nøgle PWURRRRGLCVBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-3-methoxybenzoic acid, 4-nitro-m-anisic acid, benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro, 3-methoxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem3918, acmc-1bn9s, ksc270m6t, 3-methoxy4-nitro-benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro-benzoic acid
PubChem CID 78764
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 231°C to 235°C
Mængde 5 g
Beilstein 2696042
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 197.15
Procent renhed ≥98%