Få mere at vide
3-Methoxy-4-methylbenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11476136
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476136 5 g 5g
11466136 1 g 1g
11486136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22982.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7151-68-0 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7151-68-0
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00002566
InChI nøgle CEAVPXDEPGAVDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-p-toluic acid, benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl, 3-methoxy-4-methyl-benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl benzoic acid, 3-methoxy-p-toluic acid; 4-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-4-methylbenzoicacid, pubchem2672, 5-carboxy-2-methylanisole, acmc-209oj0
PubChem CID 81579
IUPAC navn 3-methoxy-4-methylbenzoesyre
SMIL COC1=CC(=CC=C1C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-4-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 158°C to 160°C
Mængde 5 g
Beilstein 1938389
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%