Få mere at vide
3-Methoxy-4-methylaniline, 99+%
Artikelnummer. 11419550
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419550 250 mg 250mg
11429550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419550 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50362.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16452-01-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-Methoxy-4-methylanilin, frembragt ved en elektrofil substitution, ved anvendelse af det 2-methoxysubstituerede jernkomplekssejl efterfulgt af oxidativ ringslutning med ledsagende aromaering af det resulterende jernkompleks. Det bruges til at fremstille 8-methoxy-7-methylalloxazin. Denne reaktion kræver opløsningsmiddel ethanol, H2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methoxy-4-methylanilin, tilvejebragt ved en elektrofil substitution, ved anvendelse af det 2-methoxy-substituerede jernkomplekssejl efterfulgt af oxidativ ringslutning med samtidig aromaering af det resulterende jernkompleks. Det bruges til at fremstille 8-methoxy-7-methylalloxazin. Denne reaktion kræver opløsningsmiddel ethanol, H2O
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16452-01-0
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00025371
InChI nøgle ONADZNBSLRAJFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresidine, benzenamine, 3-methoxy-4-methyl, 3-methoxy-4-methyl aniline, ccris 4606, unii-v82scc5x3q, 5-amino-2-methylanisole, 5-amino-2-methyl-anisol, 2-methoxy-4-aminotoluene, 3-methoxy-4-methyl-aniline, v82scc5x3q
PubChem CID 27882
IUPAC navn 3-methoxy-4-methylanilin
SMIL COC1=CC(N)=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-4-methylaniline
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 137.18
Procent renhed ≥99%