Få mere at vide
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, 98+%
Artikelnummer. 11352817
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352817 500 mL 500ml
11342817 100 mL 100ml
11362817 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15953.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56539-66-3 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol er et opløsningsmiddel, der kan sammenlignes med dets isomere ethylenglycolmonobutylether. Det bruges som råmateriale til fremstilling af industrielle rengøringsmidler. Det bruges også som opløsningsmiddel til maling, blæk og dufte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol er et opløsningsmiddel, der kan sammenlignes med dets isomere ethylenglycolmonobutylether. Det bruges som råmateriale til fremstilling af industrielle rengøringsmidler. Det bruges også som opløsningsmiddel til maling, blæk og dufte.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56539-66-3
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.176
MDL nummer MFCD00044771
InChI nøgle MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
PubChem CID 62118
IUPAC navn 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)(CCO)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Tæthed 0.926
Kogepunkt 173°C to 175°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.428
Mængde 500 mL
Beilstein 1732882
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 118.18
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol