Få mere at vide
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437307
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437307 250 mg 250mg
15427307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15437307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34367.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53982-03-9
Molekylær formel C8H8F3NO
Molekylvægt (g/mol) 191.153
MDL nummer MFCD13185675
InChI nøgle PBJBDVWRFMTPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-6-methoxybenzotrifluoride, 3-methoxy-2-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 13750439
IUPAC navn 3-methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
SMIL COC1=CC=CC(=C1C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Farve Yellow
Brydningsindeks 1.506
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Formel vægt 191.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid