Få mere at vide
3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392196 1 g 1g
11302206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03531.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4920-80-3
Molekylær formel C8H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 197.146
MDL nummer MFCD00007143
InChI nøgle YMOMYSDAOXOCID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-3-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy-2-nitro, 2-nitro-m-anisic acid, m-anisic acid, 2-nitro, 3-methoxy-2-nitrobenzoicacid, pubchem12905, acmc-1ao65, ksc238g2p
PubChem CID 78632
SMIL COC1=CC=CC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 255°C to 257°C
Mængde 1 g
Beilstein 2214986
Formel vægt 197.15
Procent renhed 99%