Få mere at vide
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10536494 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10536494 1 g 1g
10754565 5 g 5g
10546494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10536494 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172670010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53055-05-3 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53055-05-3
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
MDL nummer MFCD00007135
InChI nøgle GDTUACILWWLIJF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 98867
IUPAC navn 3-methoxy-2-nitrobenzaldehyd
SMIL COC1=CC=CC(C=O)=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 97.0°C to 101.0°C
Farve Beige til hvid eller gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H3(NO2)CHO
Mængde 1 g
Beilstein 08, 62
Synonym benzaldehyde, 3-methoxy-2-nitro, 3-methoxy-2-nitro-benzaldehyde, 2-nitro-3-methoxybenzaldehyde, pubchem13093, acmc-20agz4, 2-nitro-3-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-methoxy-2-nitro, 3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formel vægt 181.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.