Få mere at vide
3-Methoxy-2-methylbenzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 11329505
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329505 50 g 50g
11319505 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329505 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18729.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
CAS: 55289-06-0 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
3-Methoxy-2-methylbenzoesyre bruges som en Corey-Bakshi-Shibata oxazaborolidin-katalysator til asymmetrisk reduktion og asymmetrisk syntese. Det bruges til asymmetrisk reduktion af prochirale ketoner. Andre anvendelser omfatter den enantioselektive syntese afα -hydroxysyrer,α -aminosyrer, C2-symmetriske ferrocenyldioler og propargylalkoholer. Det bruges også til desymmetriserende reduktion, der fører til (S)-4-hydroxycyclohexenon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methoxy-2-methylbenzoesyre bruges som en Corey-Bakshi-Shibata oxazaborolidin-katalysator til asymmetrisk reduktion og asymmetrisk syntese. Det bruges til asymmetrisk reduktion af prochirale ketoner. Andre anvendelser omfatter den enantioselektive syntese afα -hydroxysyrer,α -aminosyrer, C2-symmetriske ferrocenyldioler og propargylalkoholer. Det bruges også til desymmetriserende reduktion, der fører til (S)-4-hydroxycyclohexenon.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55289-06-0
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD02094039
InChI nøgle JPCISVSOTKMFPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-o-toluic acid, 2-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-2-methyl-benzoic acid, 3-methoxy-2-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-methoxy-2-methyl, 2-methyl-3-methoxybenzoic acid, pubchem4976, acmc-209lm1, ksc269c9h, 2-methyl-3-methoxy-benzoic acid
PubChem CID 7021483
IUPAC navn 3-methoxy-2-methylbenzoesyre
SMIL COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
Mængde 50 g
Beilstein 510395
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%