Få mere at vide
3-methoxy-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11974731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11974731 10 g Glasflaske 10g
11964731 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11974731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137150100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1589-49-7 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1589-49-7
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
InChI nøgle JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-methoxy, 3-methoxypropanol, trimethylene glycol monomethyl ether, beta-pgme, 1,3-propanediol monomethyl ether, unii-oak281wz1p, propylene glycol monomethyl ether, beta, oak281wz1p, mpol
PubChem CID 74116
IUPAC navn 3-methoxypropan-1-ol
SMIL COCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-1-propanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9420g/mL
Kogepunkt 149.0°C to 150.0°C
Flammepunkt 38°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O(CH2)3OH
Brydningsindeks 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589nm)
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 0.942
Formel vægt 90.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-1-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.