Få mere at vide
3-Methoxy-1-butanol, 99%
Artikelnummer. 10255220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10255220 100 mL Glasflaske 100ml
10295170 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125791000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2517-43-3 | C5H12O2 | 104,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2517-43-3
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00002931
InChI nøgle JSGVZVOGOQILFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methoxy-1-butanol, 3-methoxybutanol, 1-butanol, 3-methoxy, methoxybutanol, ccris 8976, 1-butanol, 3-methoxy-,-, 1-butanol, 3-methoxy-, r, 3-methoxy-butanol, 3-methoxybutane-1-ol, 3-methoxybutyl alcohol
PubChem CID 17291
IUPAC navn 3-methoxybutan-1-ol
SMIL COC(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-1-butanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -85.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 161.0°C
Flammepunkt 46°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OCH3)CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4150 to 1.4165
Mængde 100 mL
FN nummer 1987
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methoxy-1-butanol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement