Få mere at vide
3-Mercapto-1-propanol, 97+%
Artikelnummer. 10184713 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10184713 1 g Glasflaske 1g
10045253 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10184713 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 388570010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19721-22-3 | C3H8OS | 92,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19721-22-3
Molekylær formel C3H8OS
Molekylvægt (g/mol) 92.16
MDL nummer MFCD00192262
InChI nøgle SHLSSLVZXJBVHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-mercapto, 3-mercaptopropanol, 3-hydroxypropanethiol, 3-hydroxypropyl mercaptan, 3-mecapto-1-propanol, 3-mecaptopropan-1-ol, 1-mercapto-3-propanol, 3-hydroxypropylmercaptan, 3-mercaptopropan-1-ol
PubChem CID 88211
IUPAC navn 3-sulfanylpropan-1-ol
SMIL C(CO)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-1-propanol
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0620g/mL
Kogepunkt 106 °C (50,0 mmHg)
Flammepunkt 85 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel SH(CH2)3OH
Brydningsindeks 1,4950 til 1,497
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.062
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 92.16
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Mercapto-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.