Få mere at vide
3-Mercapto-1-hexanol, 96%
Artikelnummer. 10410252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10410252 5 mL Glasflaske 5ml
10051881 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10410252 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347560050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51755-83-0 | C6H14OS | 134,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51755-83-0
Molekylær formel C6H14OS
Molekylvægt (g/mol) 134.23
MDL nummer MFCD00792515
InChI nøgle TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercapto-1-hexanol, 3-mercaptohexanol, 3-mercaptohexan-1-ol, 1-hexanol, 3-mercapto, 3-thiohexan-1-ol, 3-sulphanylhexan-1-ol, 3-sulfanyl-1-hexanol, 3-thiohexanol, acmc-209kvm, 3-mercapto-hexan-1-ol
PubChem CID 521348
ChEBI CHEBI:77690
IUPAC navn 3-sulfanylhexan-1-ol
SMIL CCCC(CCO)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-1-hexanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 250 °C
Flammepunkt >100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H3C(CH2)2CH(SH)(CH2)2OH
Brydningsindeks 1,4790 til 1,481
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand, opløselig i organiske opløsningsmidler (de fleste)
Formel vægt 134.23
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Mercapto-1-hexanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.