Få mere at vide
3-Mercapto-1-hexanol, 96%
Product Code. 11455077
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11455077 25 g 25g
11445077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11455077 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21965.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 51755-83-0 | C6H14OS | 134,237 g/mol
3-mercapto-1-hexanol (3MH) er forbindelser, der potentielt er ansvarlige for udviklingen af solbæraroma i rødvin. 3-mercapto-1-hexanol var den vigtigste duftstof i Grenache rosévin med en dyb indvirkning på vinens frugtagtige og citrusnoter. 3-Mercaptohexanol er en thiolforbindelse, der findes i forskellige druesafter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-mercapto-1-hexanol (3MH) er forbindelser, der potentielt er ansvarlige for udviklingen af solbæraroma i rødvin. 3-mercapto-1-hexanol var den vigtigste duftstof i Grenache rosévin med en dyb indvirkning på vinens frugtagtige og citrusnoter. 3-Mercaptohexanol er en thiolforbindelse, der findes i forskellige druesafter.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51755-83-0
Molekylær formel C6H14OS
Molekylvægt (g/mol) 134.237
MDL nummer MFCD00792515
InChI nøgle TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercapto-1-hexanol, 3-mercaptohexanol, 3-mercaptohexan-1-ol, 1-hexanol, 3-mercapto, 3-thiohexan-1-ol, 3-sulphanylhexan-1-ol, 3-sulfanyl-1-hexanol, 3-thiohexanol, acmc-209kvm, 3-mercapto-hexan-1-ol
PubChem CID 521348
ChEBI CHEBI:77690
IUPAC navn 3-sulfanylhexan-1-ol
SMIL CCCC(CCO)S
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-1-hexanol
Tæthed 0.974
Kogepunkt 250 °C
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.48
Mængde 25 g
Beilstein 1846873
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 134.24
Procent renhed 96%