Få mere at vide
3-Mercapto-1,2-propanediol, 90 wt% aqueous solution
Artikelnummer. 13408338 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13408338 500 mL Glasflaske 500ml
10204890 25 mL Glasflaske 25ml
10511181 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13408338 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125525000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-27-5 | C3H8O2S | 108.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-27-5 , 7732-18-5
Molekylær formel C3H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 108.16
MDL nummer MFCD00004879
InChI nøgle PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
IUPAC navn 3-sulfanylpropan-1,2-diol
SMIL OCC(O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-1, 2-propanediol
CAS min % 88.0, 8.0
CAS Max % 92.0, 12.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 118.0°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.5073
Mængde 500 mL
Beilstein 01,519
Merck Index 15,9488
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in ether
Formel vægt 108.16
Procent renhed ≥88%
Fysisk form Viskøs opløsning