Få mere at vide
3-Mercapto-1,2-propandiol, 90 wt% vandige opløsning
Artikelnummer. 10204890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10204890 25 mL Glasflaske 25ml
10511181 100 mL Glasflaske 100ml
13408338 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10204890 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125520250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.50 DKK
    315.65 DKK / 25ml
    Spare 35.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-27-5 | C3H8O2S | 108,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-27-5 , 7732-18-5
Molekylær formel C3H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 108.16
MDL nummer MFCD00004879
InChI nøgle PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
IUPAC navn 3-sulfanylpropan-1,2-diol
SMIL OCC(O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-1, 2-propanediol
CAS min % 88.0, 8.0
CAS Max % 92.0, 12.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 118.0°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.5073
Mængde 25 mL
Beilstein 01,519
Merck Index 15,9488
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in ether
Formel vægt 108.16
Procent renhed ≥88%
Fysisk form Viskøs opløsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Mercapto-1,2-propanediol, 90 wt% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercapto-1,2-propanediol