Få mere at vide
3-Mercapto-1,2-propandiol, 90%
Beskrivelse
Det bruges generelt som et størrelsesregulerende afdækningsmiddel til nanokrystaller. 1-Thioglycerol bruges også i bakteriologiske eksperimenter til at inducere syntesen af porphyrinforbindelser i aerobt voksende Escherichia coli. Bruges også til at studere den pH-følsomme fotoluminescens af vandige thiol-kapslede CdTe nanokrystaller. 1-Thioglycerol bruges til at udvikle og teste thiolfunktionaliserede copolymerer. 1-Thioglycerol bruges som et post-modifikationsmiddel i dannelsen af ikke-standard peptidfoldamere. Potentiel erstatning for 2-mercaptoethanol, sonde til undersøgelse af lymfocytaktivering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges generelt som et størrelsesregulerende afdækningsmiddel til nanokrystaller. 1-Thioglycerol bruges også i bakteriologiske eksperimenter til at inducere syntesen af porphyrinforbindelser i aerobt voksende Escherichia coli. Bruges også til at studere den pH-følsomme fotoluminescens af vandige thiol-kapslede CdTe nanokrystaller. 1-Thioglycerol bruges til at udvikle og teste thiolfunktionaliserede copolymerer. 1-Thioglycerol bruges som et post-modifikationsmiddel i dannelsen af ikke-standard peptidfoldamere. Potentiel erstatning for 2-mercaptoethanol, sonde til undersøgelse af lymfocytaktivering.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand og benzen. Opløselig i acetone. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Luftfølsom og Hygroskopisk, opbevares væk fra vand/fugt og luft. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Mercapto-1,2-propanediol |
| Tæthed | 1.247 |
| Kogepunkt | 117 °C til 119 °C (5 mmHg) |
| Flammepunkt | 149 °C (300 °F) |
| Lineær formel | HOCH2CH(OH)CH2SH |
| Brydningsindeks | 1.511 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1732046 |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,9335 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Mercapto-1,2-propanediol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercapto-1,2-propanediol