Få mere at vide
3-Mercapto-1,2-propandiol, 90%
Artikelnummer. 11315249
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315249 50 g 50g
11325249 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18948.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 96-27-5 | C3H8O2S | 108,16 g/mol
Det bruges generelt som et størrelsesregulerende afdækningsmiddel til nanokrystaller. 1-Thioglycerol bruges også i bakteriologiske eksperimenter til at inducere syntesen af porphyrinforbindelser i aerobt voksende Escherichia coli. Bruges også til at studere den pH-følsomme fotoluminescens af vandige thiol-kapslede CdTe nanokrystaller. 1-Thioglycerol bruges til at udvikle og teste thiolfunktionaliserede copolymerer. 1-Thioglycerol bruges som et post-modifikationsmiddel i dannelsen af ikke-standard peptidfoldamere. Potentiel erstatning for 2-mercaptoethanol, sonde til undersøgelse af lymfocytaktivering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges generelt som et størrelsesregulerende afdækningsmiddel til nanokrystaller. 1-Thioglycerol bruges også i bakteriologiske eksperimenter til at inducere syntesen af porphyrinforbindelser i aerobt voksende Escherichia coli. Bruges også til at studere den pH-følsomme fotoluminescens af vandige thiol-kapslede CdTe nanokrystaller. 1-Thioglycerol bruges til at udvikle og teste thiolfunktionaliserede copolymerer. 1-Thioglycerol bruges som et post-modifikationsmiddel i dannelsen af ikke-standard peptidfoldamere. Potentiel erstatning for 2-mercaptoethanol, sonde til undersøgelse af lymfocytaktivering.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand og benzen. Opløselig i acetone. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Luftfølsom og Hygroskopisk, opbevares væk fra vand/fugt og luft. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-27-5
Molekylær formel C3H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 108.16
MDL nummer MFCD00004879
InChI nøgle PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
IUPAC navn 3-sulfanylpropan-1,2-diol
SMIL OCC(O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Mercapto-1,2-propanediol
Tæthed 1.247
Kogepunkt 117 °C til 119 °C (5 mmHg)
Flammepunkt 149 °C (300 °F)
Lineær formel HOCH2CH(OH)CH2SH
Brydningsindeks 1.511
Mængde 50 g
Beilstein 1732046
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,9335
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand og benzen. Opløselig i acetone. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 108.16
Procent renhed ≥90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethylmaleimide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid N-ethylimide