missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Isopropylcatechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Isopropylcatechol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-6(2)7-4-3-5-8(10)9(7)11/h3-6,10-11H,1-2H3 |
| Formel vægt | 152.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?