Få mere at vide
3-isopropylbenzenboronsyre, 99%
Artikelnummer. 11358316
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358316 250 mg 250mg
11338316 1 g 1g
11348316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15530.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 216019-28-2 | C9H13BO2 | 164,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216019-28-2
Molekylær formel C9H13BO2
Molekylvægt (g/mol) 164.01
MDL nummer MFCD01074634
InChI nøgle QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isopropylphenylboronic acid, 3-isopropylbenzeneboronic acid, 3-cumylboronic acid, 3-isopropylphenyl boronic acid, 3-isopropylphebylboronic acid, 3-propan-2-yl phenyl boranediol, boronic acid, 3-1-methylethyl phenyl, boronic acid, b-3-propylphenyl, 3-propan-2-yl phenyl boronic acid, 3-propan-2-ylphenyl boronic acid
PubChem CID 2773478
IUPAC navn (3-propan-2-ylphenyl)boronsyre
SMIL CC(C)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isopropylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼75 °C til 80 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 250 mg
Beilstein 3090001
Formel vægt 164.01
Procent renhed 99%