missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Isopropoxybenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30407543
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407543 500 mg
30405135 1 g
30407695 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI918195500MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 60772-67-0
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Synonym 3-(1-Methylethoxy)benzoic Acid, 3-Isopropoxybenzoic Acid
IUPAC navn 3-propan-2-yloxybenzoic acid
SMIL CC(C)Oc1cccc(c1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Isopropoxybenzoic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-9-5-3-4-8(6-9)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Formel vægt 180.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.