CAS RN 60772-67-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-Isopropoxybenzoic Acid, TRC
CAS: 60772-67-0 Molekylær formel: C10H12O3 Molekylvægt (g/mol): 180.2 Synonym: 3-(1-Methylethoxy)benzoic Acid,3-Isopropoxybenzoic Acid IUPAC navn: 3-propan-2-yloxybenzoic acid SMIL: CC(C)Oc1cccc(c1)C(=O)O