Få mere at vide
3-isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobuten-1,2-dion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439225
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439225 250 mg 250mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15439225 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51488.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 129034-70-4 | C19H34O3Sn | 429.188 g/mol
3-isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobuten-1,2-dion anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobuten-1,2-dion anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevar aw
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobutene-1,2-dione
CAS 129034-70-4
Molekylær formel C19H34O3Sn
MDL nummer MFCD01319011
Mængde 250 mg
FN nummer UN2788
Synonym 3-isopropoxy-4-tributylstannyl-1,2-cyclobutenedione, 3-isopropoxy-4-tributylstannyl cyclobut-3-ene-1,2-dione, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3-1-methylethoxy-4-tributylstannyl, acmc-20dn4e, 3-isopropoxy-4-tributylstannyl-cyclobut-3-ene-1,2-dione, 3-isopropoxy-4-tributylstannylcyclobut-3-ene-1,2-dione, 3,4-dioxo-2-isopropoxycyclobut-1-en-1-yl tributylstannane, 3-isopropoxy-4-tri-n-butyl-stannyl-3-cyclobutene-1,2-dione, 3-isopropoxy-4-tri-n-butylstannyl-3-cyclobutene-1,2-dione
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
InChI nøgle AMVLEBHYELFWJT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=C(C(=O)C1=O)OC(C)C
IUPAC navn 3-propan-2-yloxy-4-tributylstannylcyclobut-3-en-1,2-dion
Molekylvægt (g/mol) 429.188
PubChem CID 2736683
Formel vægt 429.17
Procent renhed 97%