Få mere at vide
3-iodotoluen, 99%
Beskrivelse
3-iodotoluen blev anvendt til fremstilling af inden-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
fremstilling af inden-derivater.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand. Opløselig i benzen, alkohol og ether.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodotoluene |
| Smeltepunkt | -27 °C |
| Tæthed | 1.698 |
| Kogepunkt | 80 °C til 82 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 82 °C (179 °F) |
| Brydningsindeks | 1.604 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1903634 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. Opløselig i benzen, alkohol og ether. |
| Show More |