Få mere at vide
3-jodphthalsyre,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728625
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10728625 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10728625 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12976EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Iodophthalic acid
CAS 6937-34-4
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H5IO4
Lineær formel IC6H3(CO2H)2
MDL nummer MFCD00275568
Mængde 10 g
Synonym 3-iodobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 3-iodo, maybridge1_008994, 3-iodo-phthalic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-iodo
InChI nøgle HNPVERUJGFNNRV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=CC(I)=C1C(O)=O
IUPAC navn 3-iodphthalsyre
Molekylvægt (g/mol) 292.03
PubChem CID 238231
Formel vægt 292.02
Procent renhed 97%